2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 837 EUR
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BBrO₂
Molecular Weight: 311,022 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659922
CAS-Nummer: 850567-53-2