4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dimethyl-1H-imidazole hydrochloride
OR41075-1G
OR41075-5G
APOSOR41075-1GEA
109
EUR
APOSOR41075-1G
APOSOR41075-5G
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride
Formel:
C₅H₈N₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743540 CAS-Nummer: 53316-51-1 |