7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR41148-1G
OR41148-250MG
APOSOR41148-1GEA
169
EUR
APOSOR41148-1G
APOSOR41148-250MG
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827554 CAS-Nummer: 1190927-76-4 |