6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 82.8 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Molecular Weight: 212,047 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276188
CAS-Nummer: 108281-78-3