3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-5GEA 197 EUR
APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Formel: C₅H₇Br₃O₂
Molecular Weight: 338,82 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128769
CAS-Nummer: 52813-48-6