tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2R,4R)-tert-Butyl 4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
OR41185-1G OR41185-250MG
APOSOR41185-1GEA 382 EUR
APOSOR41185-1G APOSOR41185-250MG
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18632685
CAS-Nummer: 348165-63-9