4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 154 EUR
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₇BN₂O₃
Molecular Weight: 318,219 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363843
CAS-Nummer: 850567-59-8