1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 369 EUR
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Formel: C₁₁H₂₃N₃
Molecular Weight: 197.32 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (0.25 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093538
CAS-Nummer: 496808-03-8