1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenyl-4-(piperazin-1-yl)butane
OR4171-2G OR4171-10G
APOSOR4171-2GEA 151 EUR
APOSOR4171-2G APOSOR4171-10G
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine
Formel: C₁₄H₂₂N₂
Molecular Weight: 218,338 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (0,3 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093540
CAS-Nummer: 97480-93-8