1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1-BOC-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 139 EUR
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₅NO₄
Molecular Weight: 225,241 g/mol
Dichte: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842764
CAS-Nummer: 294659-30-6