1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR42052-1G OR42052-250MG OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 395 EUR
APOSOR42052-1G APOSOR42052-250MG APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₆Br₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD22482445
CAS-Nummer: 1228107-22-9