5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42062-5G
APOSOR42062-5GEA 404 EUR
APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄ClN₃S
Molecular Weight: 185,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275399
CAS-Nummer: 31784-71-1