2,6-Dimethylanthraquinone 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dimethylanthracene-9,10-dione
OR42110-1G OR42110-250MG
APOSOR42110-1GEA 1450 EUR
APOSOR42110-1G APOSOR42110-250MG
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
2,6-Dimethylanthraquinone
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 236.265 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00835218
CAS-Nummer: 3837-38-5