8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Bromoisoquinolin-3(2H)-one, 8-Bromoisoquinolin-3-ol
OR42113-500MG
OR42113-1G
OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA
66.7
EUR
APOSOR42113-500MG
APOSOR42113-1G
APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,054 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11846498 CAS-Nummer: 608515-49-7 |