1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)nitrobenzene, 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 43.5 EUR
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
Molecular Weight: 249,266 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00248261
CAS-Nummer: 16264-08-7