1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42236-1G OR42236-250MG
APOSOR42236-1GEA 835 EUR
APOSOR42236-1G APOSOR42236-250MG
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₂₀H₂₃BN₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953957
CAS-Nummer: 916176-50-6