6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Carboxy-6-methoxyquinoline
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,194 g/mol
Schmelzpunkt: 273 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437579
CAS-Nummer: 71082-47-8