5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42257-1G
OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA
1860
EUR
APOSOR42257-1G
APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₉H₁₁BN₂O₃ Molecular Weight: 206.006 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22376778 CAS-Nummer: 2304634-56-6 |