6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42260-500MG
APOSOR42260-500MGEA 538 EUR
APOSOR42260-500MG
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Molecular Weight: 253,095 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689771
CAS-Nummer: 1416714-45-8