3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42261-100MG
OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA
111
EUR
APOSOR42261-100MG
APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170.167 g/mol Schmelzpunkt: 201…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415946 CAS-Nummer: 100517-53-1 |