5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 0 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28397882
CAS-Nummer: 1279106-02-3