Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276,071 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11112847
CAS-Nummer: 103440-54-6