2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 46.4 EUR
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Formel: C₁₆H₁₅ClO₄
Molecular Weight: 306,741 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31726534
CAS-Nummer: 2367002-58-0