1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42283-1G OR42283-250MG OR42283-5G
APOSOR42283-1GEA 132 EUR
APOSOR42283-1G APOSOR42283-250MG APOSOR42283-5G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Molecular Weight: 241.081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443121
CAS-Nummer: 592542-03-5