2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42284-1G
OR42284-250MG
OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA
195
EUR
APOSOR42284-1G
APOSOR42284-250MG
APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molecular Weight: 134,178 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12032793 CAS-Nummer: 908269-97-6 |