4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42288-1G
OR42288-250MG
OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA
446
EUR
APOSOR42288-1G
APOSOR42288-250MG
APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molecular Weight: 134.178 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20313017 CAS-Nummer: 1338998-82-5 |