Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42289-1G OR42289-250MG OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA 126 EUR
APOSOR42289-1G APOSOR42289-250MG APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 271,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03090515
CAS-Nummer: 30913-86-1