7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43500-1G
OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA
864
EUR
APOSOR43500-1G
APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17168274 CAS-Nummer: 1257535-46-8 |