7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
7-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR43505-100MG
OR43505-1G
OR43505-500MG
APOSOR43505-100MGEA
139
EUR
APOSOR43505-100MG
APOSOR43505-1G
APOSOR43505-500MG
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel:
C₁₀H₈BrN·BrH Molecular Weight: 302.993 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12022338 CAS-Nummer: 1203372-02-4 |