(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 545 EUR
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₃O₂S
Molecular Weight: 259.537 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976102
CAS-Nummer: 163295-69-0
UN: 3261
ADR: 8 III