2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde
OR43527-1G
OR43527-250MG
OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA
244
EUR
APOSOR43527-1G
APOSOR43527-250MG
APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199,045 g/mol Schmelzpunkt: 46…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392003 CAS-Nummer: 176504-70-4 |