Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, Methyl 3-bromo-5-methyl-2-thenoate
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 342 EUR
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235,098 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17168275
CAS-Nummer: 1257535-60-6