1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR43547-25G
OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA
0
EUR
APOSOR43547-25G
APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Formel:
C₃H₄Br₂Cl₂ Siedepunkt: 20 °C (18 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018928 CAS-Nummer: 70289-31-5 |