2-Amino-6-iodophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3-iodoaniline
OR43626-250MG
APOSOR43626-250MGEA
30.6
EUR
APOSOR43626-250MG
2-Amino-6-iodophenol 96%
2-Amino-6-iodophenol
Formel:
C₆H₆INO Molecular Weight: 235,022 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16999401 CAS-Nummer: 99968-81-7 |