2-Iodo-6-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G
OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA
65.4
EUR
APOSOR43627-1G
APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈INO Molecular Weight: 249,049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977372 CAS-Nummer: 354574-31-5 |