3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR43638-100MG
OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA
37.7
EUR
APOSOR43638-100MG
APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Formel:
C₄H₂BrIS Molecular Weight: 288.932 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11848091 CAS-Nummer: 60404-24-2 |