6-Bromo-7-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Bromo-7-methyl-1-azanaphthalene
OR43652-5G
APOSOR43652-5GEA 180 EUR
APOSOR43652-5G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18260428
CAS-Nummer: 122759-89-1