4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydrazinosulphonyl)anisole, 4-Methoxybenzenesulphonic acid hydrazide
OR43661-25G OR43661-5G OR43661-100G
APOSOR43661-25GEA 145 EUR
APOSOR43661-25G APOSOR43661-5G APOSOR43661-100G
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide
Formel: C₇H₁₀N₂O₃S
Molecular Weight: 202.231 g/mol
Schmelzpunkt: 109 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014751
CAS-Nummer: 1950-68-1
EINECS: 217-769-5