3-Bromopyrrolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43677-1G
OR43677-100MG
OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA
1140
EUR
APOSOR43677-1G
APOSOR43677-100MG
APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Formel:
C₄H₆BrNO Molecular Weight: 164.001 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18886531 CAS-Nummer: 40557-20-8 |