Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 128 EUR
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel: C₈H₆Cl₂O₄S
Molecular Weight: 269.102 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637330
CAS-Nummer: 874830-93-0
UN: 3261
ADR: 8 III