4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 34.8 EUR
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formel: C₈H₈BrClO
Molecular Weight: 235.506 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835099
CAS-Nummer: 279261-80-2