1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43687-1G OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA 357 EUR
APOSOR43687-1G APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12047714
CAS-Nummer: 7228-49-1