2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide

OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 87 EUR
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Molecular Weight: 316,057 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Schmelzpunkt: 235 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052240
CAS-Nummer: 175136-77-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR