4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4497-1G OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA 864 EUR
APOSOR4497-1G APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₈BrClO₂S
Molecular Weight: 283,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094653
CAS-Nummer: 351003-50-4