6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450010-1G
OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA
242
EUR
APOSOR450010-1G
APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₁₄H₁₃N₃O Molecular Weight: 239,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845613 CAS-Nummer: 1167056-55-4 |