3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR450026-1G
OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA
696
EUR
APOSOR450026-1G
APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClIO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393322 CAS-Nummer: 148334-14-9 |