3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 65.5 EUR
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Molecular Weight: 198,027 g/mol
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03789232
CAS-Nummer: 18480-53-0