2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450073-1G OR450073-250MG
APOSOR450073-1GEA 864 EUR
APOSOR450073-1G APOSOR450073-250MG
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07343825
CAS-Nummer: 4926-52-7