5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 429 EUR
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄S
Molecular Weight: 235,094 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32264083
CAS-Nummer: 1374306-27-0