2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR450093-1G OR450093-250MG
APOSOR450093-1GEA 429 EUR
APOSOR450093-1G APOSOR450093-250MG
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090436
CAS-Nummer: 496-89-9